Stampa…
Methyl-6-{bis[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR303641-1G OR303641-500MG OR303641-5G
APOSOR303641-1GEA 248 EUR
APOSOR303641-1G APOSOR303641-500MG APOSOR303641-5G
Methyl-6-{bis[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Methyl-6-{bis[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₇H₂₄N₂O₆
Peso molecolare: 352,39 g/mol
Punto di fusione: 79…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18904309
CAS Number: 666721-08-0