Stampa…
tert-Butyl-4-(5-bromo-3-nitro-2-pyridinyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR303640-1G OR303640-500MG OR303640-5G
APOSOR303640-1GEA 248 EUR
APOSOR303640-1G APOSOR303640-500MG APOSOR303640-5G
tert-Butyl-4-(5-bromo-3-nitro-2-pyridinyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
tert-Butyl-4-(5-bromo-3-nitro-2-pyridinyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Formula: C₁₄H₁₉BrN₄O₄
Peso molecolare: 387,24 g/mol
Punto di fusione: 100…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16140319
CAS Number: 1221792-73-9