Stampa…
4,6-Dichloropyridine-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,6-Dichloronicotinaldehyde
OR303638-1G OR303638-5G
APOSOR303638-1GEA 82.9 EUR
APOSOR303638-1G APOSOR303638-5G
4,6-Dichloropyridine-3-carbaldehyde
4,6-Dichloropyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₆H₃Cl₂NO
Peso molecolare: 176 g/mol
Punto di fusione: 68…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12025485
CAS Number: 1060811-62-2