Stampa…
2-Chloro-6-methoxynicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
OR303632-1G OR303632-250MG
APOSOR303632-1GEA 96 EUR
APOSOR303632-1G APOSOR303632-250MG
2-Chloro-6-methoxynicotinic acid
2-Chloro-6-methoxynicotinic acid
Formula: C₇H₆NO₃Cl
Peso molecolare: 187,5804 g/mol
Punto di fusione: 230…234 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08236845
CAS Number: 503000-87-1