6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR303626-1G
OR303626-500MG
OR303626-5G
APOSOR303626-1GEA
43.5
EUR
APOSOR303626-1G
APOSOR303626-500MG
APOSOR303626-5G
6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Formula:
C₆H₄BrN₃O Punto di fusione: >350 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00763285 CAS Number: 148038-83-9 |