Stampa…
3-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]phenol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-[(2R,6S)-2,6-Dimethylmorpholin-4-yl]pyridin-3-amine dihydrochloride
OR303606-1G OR303606-500MG OR303606-5G
APOSOR303606-1GEA 190 EUR
APOSOR303606-1G APOSOR303606-500MG APOSOR303606-5G
3-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]phenol hydrochloride
3-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]phenol hydrochloride
Formula: C₁₅H₁₂Cl₂N₂O
Peso molecolare: 307,18 g/mol
Punto di fusione: 237…239 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14155833
CAS Number: 154179-39-2