Stampa…
2-(2-Chloroethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303592-1G OR303592-5G
APOSOR303592-1GEA 183 EUR
APOSOR303592-1G APOSOR303592-5G
2-(2-Chloroethyl)pyridine
2-(2-Chloroethyl)pyridine
Formula: C₇H₈ClN
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD06656799
CAS Number: 16927-00-7