Stampa…
2,5-Piperazinedione 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Glycine anhydride, Piperazine-2,5-dione
OR30359-100G OR30359-25G
APOSOR30359-100GEA 219 EUR
APOSOR30359-100G APOSOR30359-25G
2,5-Piperazinedione 98%
2,5-Piperazinedione
Formula: C₄H₆N₂O₂
Peso molecolare: 114,1 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006009
CAS Number: 106-57-0