Stampa…
3-Chlorophenylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Chlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Chlorophenylboronic acid, pinacol ester
OR303551-10G OR303551-1G OR303551-5G
APOSOR303551-10GEA 115 EUR
APOSOR303551-10G APOSOR303551-1G APOSOR303551-5G
3-Chlorophenylboronic acid pinacol ester
3-Chlorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₆BClO₂
Peso molecolare: 238,52 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663877
CAS Number: 635305-47-4