Stampa…
9,9-Dimethylfluoren-2-boronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303506-1G OR303506-5G OR303506-25G
APOSOR303506-1GEA 24.4 EUR
APOSOR303506-1G APOSOR303506-5G APOSOR303506-25G
9,9-Dimethylfluoren-2-boronic acid 97%
9,9-Dimethylfluoren-2-boronic acid
Formula: C₁₅H₁₅BO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08704227
CAS Number: 333432-28-3