Stampa…
4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(pinacol)ester
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-{4-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]phenyl}-1,3,2-dioxaborolane, 4,4'-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,1'-biphenyl
OR303502-10G OR303502-1G OR303502-5G
APOSOR303502-10GEA 141 EUR
APOSOR303502-10G APOSOR303502-1G APOSOR303502-5G
4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(pinacol)ester
4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(pinacol)ester
Formula: C₂₄H₃₂B₂O₄
Peso molecolare: 406,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08669545
CAS Number: 207611-87-8