9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid Bis(pinacol) ester, 2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9,9-dimethylfluorene, 2,2'-(9,9-Dimethyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
OR303501-1G
OR303501-5G
APOSOR303501-1GEA
75.7
EUR
APOSOR303501-1G
APOSOR303501-5G
9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
Formula:
C₂₇H₃₆B₂O₄ Peso molecolare: 446,20 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08704230 CAS Number: 325129-69-9 |