Stampa…
4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 9-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-9H-carbazole, 9-Carbazolylbenzeneboronic acid pinacol ester
OR303496-1G OR303496-5G
APOSOR303496-1GEA 62.6 EUR
APOSOR303496-1G APOSOR303496-5G
4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid pinacol ester
4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₂₄H₂₄BNO₂
Peso molecolare: 369,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16294549
CAS Number: 785051-54-9