Stampa…
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Diphenylamino)phenylboronic acid Pinacol ester, 4-(Diphenylamino)benzeneboronic acid pinacol ester, Triphenylamine-4-boronic acid Pinacol ester, N,N-Diphenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-[4-(Diphenylamino)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR303494-1G OR303494-5G
APOSOR303494-1GEA 56.8 EUR
APOSOR303494-1G APOSOR303494-5G
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₂₄H₂₆BNO₂
Peso molecolare: 371,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13195770
CAS Number: 267221-88-5