3-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-{[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]methyl}benzeneboronic acid, pinacol ester
OR303489-1G
OR303489-5G
APOSOR303489-1GEA
81.5
EUR
APOSOR303489-1G
APOSOR303489-5G
3-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 98%
3-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formula:
C₂₂H₃₅BN₂O₄ Peso molecolare: 402,34 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16294542 CAS Number: 883738-19-0 |