Stampa…
Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 9,10-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anthracene
OR303486-1G OR303486-5G
APOSOR303486-1GEA 102 EUR
APOSOR303486-1G APOSOR303486-5G
Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Formula: C₂₆H₃₂B₂O₄
Peso molecolare: 430,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16294538
CAS Number: 863992-56-7