Stampa…
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane
OR30348-250G OR30348-50G
APOSOR30348-250GEA 205 EUR
APOSOR30348-250G APOSOR30348-50G
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane
Formula: C₂₁H₂₄O₄
Peso molecolare: 340,42 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021235
CAS Number: 77-08-7
EINECS: 201-003-1