Stampa…
4-(1-Piperidinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperidine, 1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)piperidine, 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-phenyl]-piperidine
OR303478-1G OR303478-500MG OR303478-5G
APOSOR303478-1GEA 139 EUR
APOSOR303478-1G APOSOR303478-500MG APOSOR303478-5G
4-(1-Piperidinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
4-(1-Piperidinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₇H₂₆BNO₂
Peso molecolare: 287,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368524
CAS Number: 852227-96-4