4-(Phenylethynyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-phenylethynyl-phenyl)-[1,3,2]dioxaborolane
OR303468-1G
OR303468-500MG
OR303468-5G
APOSOR303468-1GEA
143
EUR
APOSOR303468-1G
APOSOR303468-500MG
APOSOR303468-5G
4-(Phenylethynyl)benzeneboronic acid pinacol ester
4-(Phenylethynyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formula:
C₂₀H₂₁BO₂ Peso molecolare: 304,19 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16294498 CAS Number: 1190376-20-5 |