Stampa…
1-Iodo-2-naphthol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR30346-1G OR30346-5G
APOSOR30346-1GEA 77 EUR
APOSOR30346-1G APOSOR30346-5G
1-Iodo-2-naphthol
1-Iodo-2-naphthol
Formula: C₁₀H₇IO
Punto di ebollizione: 307 °C/760 mmHg
Punto di fusione: 92…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00046371
CAS Number: 2033-42-3