Stampa…
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(N,N-Diethylaminocarbonyl)phenylboronic acid, pinacol ester, [4-(Diethylamine-1-carbonyl)phenyl]boronic acid pinacol ester, N,N-Diethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
OR303437-100G OR303437-25G OR303437-5G
APOSOR303437-100GEA 644 EUR
APOSOR303437-100G APOSOR303437-25G APOSOR303437-5G
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₇H₂₆BNO₃
Peso molecolare: 303.2000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06795673
CAS Number: 325142-99-2