Stampa…
4-Iodophenylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Iodobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-(4-Iodophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR303432-10G OR303432-1G OR303432-5G
APOSOR303432-10GEA 267 EUR
APOSOR303432-10G APOSOR303432-1G APOSOR303432-5G
4-Iodophenylboronic acid pinacol ester
4-Iodophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₆BIO₂
Peso molecolare: 329,97 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09953499
CAS Number: 73852-88-7