Stampa…
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Formyl-2-thiopheneboronic acid Pinacol ester, 2-(5-Formyl-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
OR303422-25G OR303422-5G OR303422-1G
APOSOR303422-25GEA 212 EUR
APOSOR303422-25G APOSOR303422-5G APOSOR303422-1G
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formula: C₁₁H₁₅BO₃S
Peso molecolare: 238,11 g/mol
Punto di fusione: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09266186
CAS Number: 1040281-83-1