Stampa…
4-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303410-5G OR303410-25G
APOSOR303410-5GEA 57.2 EUR
APOSOR303410-5G APOSOR303410-25G
4-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₈H₂₉BN₂O₂
Punto di fusione: 51…55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09266182
CAS Number: 938043-30-2