Stampa…
4-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-4'-Chloro-1,1'-biphenyl
OR303367-1G OR303367-5G
APOSOR303367-1GEA 53.9 EUR
APOSOR303367-1G APOSOR303367-5G
4-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl
4-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl
Formula: C₁₂H₈BrCl
Peso molecolare: 267,55 g/mol
Punto di fusione: 150…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06201384
CAS Number: 23055-77-8
UN: 3152
ADR: 9,II