Stampa…
6-Chloropurine ribonucleoside
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloropurine riboside
OR303362-25G OR303362-5G
APOSOR303362-25GEA 75.4 EUR
APOSOR303362-25G APOSOR303362-5G
6-Chloropurine ribonucleoside
6-Chloropurine ribonucleoside
Formula: C₁₀H₁₁ClN₄O₄
Punto di fusione: 160 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00005738
CAS Number: 2004-06-0