Stampa…
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303354-100G OR303354-25G OR303354-5G
APOSOR303354-100GEA 85.8 EUR
APOSOR303354-100G APOSOR303354-25G APOSOR303354-5G
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene 97+%
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene
Formula: C₁₅H₁₃Br
Peso molecolare: 273,17 g/mol
Punto di ebollizione: 190 °C/2,25mmHg
Punto di fusione: 57…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09261272
CAS Number: 28320-31-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III