Stampa…
Ethyl potassium oxalate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Potassium 2-ethoxy-2-oxoacetate
OR303345-25G OR303345-5G
APOSOR303345-25GEA 239 EUR
APOSOR303345-25G APOSOR303345-5G
Ethyl potassium oxalate
Ethyl potassium oxalate
Formula: C₄H₅KO₄
Peso molecolare: 156,178 g/mol
Punto di fusione: 220…223 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045861
CAS Number: 1906-57-6
EINECS: 217-606-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III