Stampa…
Methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303318-1G OR303318-5G OR303318-25G
APOSOR303318-1GEA 21.5 EUR
APOSOR303318-1G APOSOR303318-5G APOSOR303318-25G
Methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01138133
CAS Number: 43120-28-1