Stampa…
2-[4-(tert-Butyl)phenoxy]-5-nitrobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR30331-10G OR30331-1G OR30331-5G
APOSOR30331-10GEA 691 EUR
APOSOR30331-10G APOSOR30331-1G APOSOR30331-5G
2-[4-(tert-Butyl)phenoxy]-5-nitrobenzaldehyde
2-[4-(tert-Butyl)phenoxy]-5-nitrobenzaldehyde
Formula: C₁₇H₁₇NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084918
CAS Number: 175278-47-4