Stampa…
2-(Cyclohexylsulphanyl)-5-nitrobenzenecarbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Cyclohexylthio)-5-nitrobenzaldehyde
OR30330-1G OR30330-5G
APOSOR30330-1GEA 14.7 EUR
APOSOR30330-1G APOSOR30330-5G
2-(Cyclohexylsulphanyl)-5-nitrobenzenecarbaldehyde
2-(Cyclohexylsulphanyl)-5-nitrobenzenecarbaldehyde
Formula: C₁₃H₁₅NO₃S
Peso molecolare: 265,33 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084990
CAS Number: 175278-46-3