Stampa…
3-cyclopropyl-1H-pyrazole 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Cyclopropyl-1H-pyrazole
OR303295-1G OR303295-5G OR303295-250MG
APOSOR303295-1GEA 111 EUR
APOSOR303295-1G APOSOR303295-5G APOSOR303295-250MG
3-cyclopropyl-1H-pyrazole 97+%
3-cyclopropyl-1H-pyrazole
Formula: C₆H₈N₂
Peso molecolare: 108,144 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD0497093
CAS Number: 100114-57-6