Stampa…
4-(Benzylsulphanyl)-3-nitrobenzenecarbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Benzylthio)-3-nitrobenzaldehyde
OR30328-100MG OR30328-250MG
APOSOR30328-100MGEA 14.7 EUR
APOSOR30328-100MG APOSOR30328-250MG
4-(Benzylsulphanyl)-3-nitrobenzenecarbaldehyde
4-(Benzylsulphanyl)-3-nitrobenzenecarbaldehyde
Formula: C₁₄H₁₁NO₃S
Peso molecolare: 273,31 g/mol
Punto di fusione: 170…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173710
CAS Number: 175278-44-1