Stampa…
2-[(4-Methylphenyl)sulphanyl]-5-nitrobenzenecarbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-[(4-Methylphenyl)thio]-5-nitrobenzaldehyde
OR30326-10G OR30326-1G OR30326-5G
APOSOR30326-10GEA 316 EUR
APOSOR30326-10G APOSOR30326-1G APOSOR30326-5G
2-[(4-Methylphenyl)sulphanyl]-5-nitrobenzenecarbaldehyde
2-[(4-Methylphenyl)sulphanyl]-5-nitrobenzenecarbaldehyde
Formula: C₁₄H₁₁NO₃S
Peso molecolare: 273,31 g/mol
Punto di fusione: 155…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173708
CAS Number: 175278-42-9