Stampa…
N,2,6-Trimethylaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303237-1G OR303237-500MG
APOSOR303237-1GEA 538 EUR
APOSOR303237-1G APOSOR303237-500MG
N,2,6-Trimethylaniline
N,2,6-Trimethylaniline
Formula: C₉H₁₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00613418
CAS Number: 767-71-5