Stampa…
2-Amino-6-methyl-5-nitro-3H-pyrimidin-4-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR303236-1G OR303236-500MG
APOSOR303236-1GEA 326 EUR
APOSOR303236-1G APOSOR303236-500MG
2-Amino-6-methyl-5-nitro-3H-pyrimidin-4-one
2-Amino-6-methyl-5-nitro-3H-pyrimidin-4-one
Formula: C₅H₆N₄O₃
Peso molecolare: 170,1300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06858762
CAS Number: 4214-85-1