18-(tert-Butoxy)-18-oxooctadecanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
tert-Butyl Hydrogen Octadecanedioate, Mono-tert-butyl Octadecanedioate, tBu ester-C16-acid, Octadecanedioic acid Mono-tert-butyl ester
OR303231-1G
OR303231-5G
OR303231-10G
APOSOR303231-1GEA
14.7
EUR
APOSOR303231-1G
APOSOR303231-5G
APOSOR303231-10G
18-(tert-Butoxy)-18-oxooctadecanoic acid
18-(tert-Butoxy)-18-oxooctadecanoic acid
Formula:
C₂₂H₄₂O₄ Peso molecolare: 370,57 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09991735 CAS Number: 843666-40-0 |