Stampa…
Methyl-5-bromothiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-bromothiophene-2-carboxylate
OR303229-1G OR303229-500MG
APOSOR303229-1GEA 118 EUR
APOSOR303229-1G APOSOR303229-500MG
Methyl-5-bromothiophene-2-carboxylate
Methyl-5-bromothiophene-2-carboxylate
Formula: C₆H₅BrO₂S
Peso molecolare: 221,0700 g/mol
Punto di ebollizione: 251,868 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03233845
CAS Number: 62224-19-5