Stampa…
tert-Butyl Hydrogen tetradecanedioate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303208-1G OR303208-5G
APOSOR303208-1GEA 21.5 EUR
APOSOR303208-1G APOSOR303208-5G
tert-Butyl Hydrogen tetradecanedioate
tert-Butyl Hydrogen tetradecanedioate
Formula: C₁₈H₃₄O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23136040
CAS Number: 234082-00-9