Stampa…
(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR303204-1G OR303204-500MG
APOSOR303204-1GEA 336 EUR
APOSOR303204-1G APOSOR303204-500MG
(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)acetic acid
(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)acetic acid
Formula: C₇H₉NO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01681584
CAS Number: 34272-65-6