Stampa…
3-(3-Nitro-4-tetrahydro-1H-pyrrol-1-ylphenyl)acrylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR30320-10G OR30320-1G OR30320-5G
APOSOR30320-10GEA 632 EUR
APOSOR30320-10G APOSOR30320-1G APOSOR30320-5G
3-(3-Nitro-4-tetrahydro-1H-pyrrol-1-ylphenyl)acrylic acid
3-(3-Nitro-4-tetrahydro-1H-pyrrol-1-ylphenyl)acrylic acid
Formula: C₁₃H₁₄N₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173707
CAS Number: 175278-41-8