Stampa…
2,4-Dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 8-Boc-2,4,8-triazaspiro[4.5]decane-1,3-dione, 2,4-Dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane, N8-BOC protected
OR303199-1G OR303199-500MG OR303199-5G
APOSOR303199-1GEA 118 EUR
APOSOR303199-1G APOSOR303199-500MG APOSOR303199-5G
2,4-Dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid tert-butyl ester
2,4-Dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₂H₁₉N₃O₄
Peso molecolare: 269,3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425517
CAS Number: 183673-70-3