Stampa…
N-(4-Methylquinazolin-2-yl)guanidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303178-1G OR303178-500MG
APOSOR303178-1GEA 531 EUR
APOSOR303178-1G APOSOR303178-500MG
N-(4-Methylquinazolin-2-yl)guanidine
N-(4-Methylquinazolin-2-yl)guanidine
Formula: C₁₀H₁₁N₅
Peso molecolare: 201,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023908
CAS Number: 716-11-0