Stampa…
tert-Butyl-6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-epoxypyrrolidine, 1-Boc-3,4-epoxypyrrolidine
OR303162-100G OR303162-25G OR303162-5G
APOSOR303162-100GEA 637 EUR
APOSOR303162-100G APOSOR303162-25G APOSOR303162-5G
tert-Butyl-6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate 98%
tert-Butyl-6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Formula: C₉H₁₅NO₃
Peso molecolare: 185,2203 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08691407
CAS Number: 114214-49-2