Stampa…
N-Benzyl-N-methyl-β-alanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-[Benzyl(methyl)amino]propanoic acid
OR303159-1G OR303159-5G
APOSOR303159-1GEA 143 EUR
APOSOR303159-1G APOSOR303159-5G
N-Benzyl-N-methyl-β-alanine
N-Benzyl-N-methyl-beta-alanine
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Peso molecolare: 193,25 g/mol
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09717730
CAS Number: 149692-49-9