Stampa…
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carboxylic acid 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303157-1G OR303157-500MG
APOSOR303157-1GEA 336 EUR
APOSOR303157-1G APOSOR303157-500MG
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carboxylic acid 97+%
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₂O₃
Punto di fusione: 155…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06208181
CAS Number: 34818-56-9