Stampa…
3-Chloro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)aniline, 3-Chloro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzenamine
OR303155-1G OR303155-500MG
APOSOR303155-1GEA 326 EUR
APOSOR303155-1G APOSOR303155-500MG
3-Chloro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenylamine
3-Chloro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenylamine
Formula: C₁₁H₁₆ClN₃
Peso molecolare: 225,72 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01951505
CAS Number: 16154-72-6