Stampa…
Methyl-6-amino-5-iodonicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 6-amino-5-iodonicotinate, Methyl 6-amino-5-iodopyridine-3-carboxylate
OR303135-1G OR303135-250MG OR303135-5G
APOSOR303135-1GEA 147 EUR
APOSOR303135-1G APOSOR303135-250MG APOSOR303135-5G
Methyl-6-amino-5-iodonicotinate
Methyl-6-amino-5-iodonicotinate
Formula: C₇H₇IN₂O₂
Peso molecolare: 278,05 g/mol
Punto di fusione: 164…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16660021
CAS Number: 211308-80-4