Stampa…
tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole, N2-BOC protected
OR303124-1G OR303124-250MG OR303124-5G
APOSOR303124-1GEA 98.9 EUR
APOSOR303124-1G APOSOR303124-250MG APOSOR303124-5G
tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 212,2887 g/mol
Punto di fusione: 110…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04115128
CAS Number: 141449-85-6