Stampa…
tert-Butyl-4-(methoxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR303122-1G OR303122-500MG
APOSOR303122-1GEA 415 EUR
APOSOR303122-1G APOSOR303122-500MG
tert-Butyl-4-(methoxymethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-(methoxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₂₃NO₃
Peso molecolare: 229,32 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07779470
CAS Number: 509147-78-8